주요 문서
612456
Supelco
Ethylbenzene solution
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10
CAS Number:
Molecular Weight:
106.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
농도
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
8 mm × 7 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
1H sensitivity
수량
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)