주요 문서
612049
Supelco
Nicotine solution
2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N2
Molecular Weight:
162.23
UNSPSC 코드:
12142201
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
구성
TMS, 0.05%
농도
2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
NMR reference standard (2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)