추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
구성
TMS, 0.05%
농도
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
NMR reference standard (2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Each pack contains 10 tubes.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F
Flash Point (°C)
87 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.