주요 문서
608971
Sigma-Aldrich
L-Lysine-ε-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
동의어(들):
L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride, L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N(CH2)4CH(NH2)CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
183.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCC[15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-HRIFTBQOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)