주요 문서
608947
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-15N
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
재고 정보
not available in Japan
기술
bio NMR: suitable
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
애플리케이션
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)