주요 문서
608890
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H515NO2
Molecular Weight:
148.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
양식
solid
mp
232-235 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
InChI key
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F
Flash Point (°C)
150 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)