주요 문서
608513
Sigma-Aldrich
DL-Allantoin-5-13C,1-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H615NN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.10
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
NC(=O)N[13CH]1[15NH]C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)/i1+1,7+1
InChI key
POJWUDADGALRAB-SPBYTNOZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)