주요 문서
608505
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-13C,α-d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
동의어(들):
p-Anis(aldehyde-13C,d)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CO-C6H4-13CDO
Molecular Weight:
138.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)