주요 문서
607940
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(13CD3)213CD13CD213CD(NH2)13CO2H
Molecular Weight:
147.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
광학 활성
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
기술
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+16
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-MMDPJQIISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)