About This Item
Linear Formula:
(CD313CO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
protein expression: suitable
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1,4+1
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-LNFWYSGTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.