주요 문서
607436
Sigma-Aldrich
Zinc propionate-2-13C,3,3,3-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(CD313CH2CO2)2
Molecular Weight:
219.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[13CH2]C(=O)O[Zn]OC(=O)[13CH2]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/2C3H6O2.Zn/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2/i2*1D3,2+1;
InChI key
XDWXRAYGALQIFG-ICCUDUHRSA-L
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)