주요 문서
607282
Sigma-Aldrich
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
동의어(들):
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3OD
Molecular Weight:
34.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Quality Level
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.840 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)