주요 문서
607223
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide-18O2
99 atom % 13C, 97 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
49.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
97 atom % 18O
양식
gas
질량 이동
M+5
SMILES string
[18O]=[13C]=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+2,3+2
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-UKEFCNGDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)