주요 문서
605662
Sigma-Aldrich
Valeric acid-5-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Pentanoic acid-5-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
bp
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1+1
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)