주요 문서
605557
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
동의어(들):
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)13CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
91.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
농도
0.1 M in water
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)