주요 문서
605158
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-Fmoc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CH(NH-Fmoc)CO2H
Molecular Weight:
312.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
광학 활성
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
기술
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
SMILES string
C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i11+1
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-LAGVNOJESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)