주요 문서
604372
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
동의어(들):
2-(chloromethyl)-oxirane-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC2H5ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
93.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
bp
115-117 °C (lit.)
mp
-57 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
ClC[13CH]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3+1
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-LBPDFUHNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F
Flash Point (°C)
33 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)