주요 문서
604216
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2 chlorooxoacetate
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C2H5ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
135 °C (lit.)
density
1.240 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)