주요 문서
603996
Sigma-Aldrich
Lithium acetate-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Acetic acid-13C2 lithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313CO2Li
CAS Number:
Molecular Weight:
67.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
질량 이동
M+2
SMILES string
[Li+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
XIXADJRWDQXREU-AWQJXPNKSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)