주요 문서
603872
Sigma-Aldrich
Phthalic-13C6 anhydride
99 atom % 13C
동의어(들):
1,3-Isobenzofurandione-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
154.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
152 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)