주요 문서
603864
Sigma-Aldrich
p-Toluic acid-α-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
4-Methylbenzoic acid-α-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H413CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
274-275 °C
mp
177-180 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
Cc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI key
LPNBBFKOUUSUDB-VJJZLTLGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)