About This Item
Linear Formula:
C6H513CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
C[13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i7+1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-CDYZYAPPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.