About This Item
Linear Formula:
86Kr
CAS Number:
Molecular Weight:
85.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142003
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
50 atom %
분석
≥99.5% (Total Krypton)
양식
gas
불순물
<0.5% Total others
질량 이동
M+2
SMILES string
[86Kr]
InChI
1S/Kr/i1+2
InChI key
DNNSSWSSYDEUBZ-NJFSPNSNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.