주요 문서
601373
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
85 atom % (85Rb)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
85RbCl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.36
UNSPSC 코드:
12142200
동위원소 순도
85 atom % (85Rb)
질량 이동
M-1
SMILES string
[85Rb]Cl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)