주요 문서
597554
Sigma-Aldrich
Oxygen-18O2(99%)/He(RG) Gas Mixture
ratio (1 : 9), 99 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142200
동위원소 순도
99 atom % 18O
양식
gas
구성
ratio (1 : 9)
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)