주요 문서
596272
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% chiral purity basis
동의어(들):
L-Leucine-ul-13C,15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(13CH3)213CH13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
99% chiral purity basis
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+7
SMILES string
[H][13C@]([15NH2])([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)