주요 문서
594326
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroiodobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(F)I
CAS Number:
Molecular Weight:
300.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6280 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
density
2.323 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)