주요 문서
591602
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Octadecanoic acid-1,2-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)14CH213CH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
286.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1,18+1
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-VJNPICPZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)