주요 문서
591041
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,2,3,4,9,10-13C6
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6C4H8
CAS Number:
Molecular Weight:
134.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
c1cc[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1,9+1,10+1
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-TUSAXXEXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)