About This Item
Linear Formula:
CH313CH2(CH2)5CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
145.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
C[13CH2]CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i2+1
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.