주요 문서
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
동의어(들):
Bromoethylene-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H213C13CHBr
CAS Number:
Molecular Weight:
108.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
gas
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChI key
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)