주요 문서
590789
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6HD2Cl3O
CAS Number:
Molecular Weight:
199.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
InChI key
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
271.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
133 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)