주요 문서
589861
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
동의어(들):
p-Anisaldehyde-α-d1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8DH7O2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
96% (CP)
bp
248 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)