주요 문서
589667
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCD2CD(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
136.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-FUDHJZNOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)