주요 문서
589233
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-2-13C,15N monohydrate
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2-13C,15N monohydrate, L-Leucine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH213CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
251.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -25°, c = 2 in acetic acid
mp
85-87 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i8+1,12+1;
InChI key
URQQEIOTRWJXBA-QPNXREQUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)