About This Item
Linear Formula:
ClOC(CD2)4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
191.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])(C(Cl)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
PWAXUOGZOSVGBO-SVYQBANQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.