주요 문서
588563
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-3-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Butyric acid-3-13C sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CH2CH2CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
111.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
mp
250-253 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].C[13CH2]CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-CGOMOMTCSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)