주요 문서
588326
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-16,16,16-d3
99 atom % D
동의어(들):
Cetyl bromide-16,16,16-d3, Hexadecyl bromide-16,16,16-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CH2)14CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
308.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3
InChI key
HNTGIJLWHDPAFN-FIBGUPNXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
350.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
177 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)