주요 문서
588210
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-d9
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5D9H
CAS Number:
Molecular Weight:
79.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
50 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-LOFGRQECSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-37 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)