주요 문서
587842
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
동의어(들):
L-4-Hydroxyphenylalanine-1,2,3-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-HO-C6H413CH213CH(NH2)13COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
184.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
OC1=CC=C([13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1,8+1,9+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-RGZNPSMASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)