주요 문서
587788
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-2,2,5,5-d4
98 atom % D
동의어(들):
1,6-Hexane-2,2,5,5-d4-diamine, Hexamethylene-2,2,5,5-d4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CD2(CH2)2CD2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i3D2,4D2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-KHORGVISSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)