주요 문서
587109
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) hydroxide
99.995% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Nd(OH)3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.995% trace metals basis
양식
powder and chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: neodymium
SMILES string
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI key
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)