주요 문서
586668
Sigma-Aldrich
Adamantane-d16
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D16
CAS Number:
Molecular Weight:
152.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
mp
209-212 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+16
SMILES string
[2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2([2H])[2H])C3([2H])[2H]
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
InChI key
ORILYTVJVMAKLC-IHRGUYRUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)