주요 문서
586382
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1,12-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Dodecanoic acid-1,12-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(CH2)1013CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
202.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3]CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-WVMORIOASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113.00 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)