About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC6H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CO[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-CDYZYAPPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.