주요 문서
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocoumarin
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
184-188 °C (lit.)
작용기
ester
nitrile
SMILES string
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
InChI key
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)