주요 문서
576697
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,3,5-triazine-2,4,6-tricarboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
297.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
170-174 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1nc(nc(n1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-4-19-10(16)7-13-8(11(17)20-5-2)15-9(14-7)12(18)21-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
LKNPNZKIOSOWES-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)