주요 문서
576514
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(decyloxy)benzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
390.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
liquid crystal
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
InChI key
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)