주요 문서
570419
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 methacrylate
95%
동의어(들):
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
382.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
InChI key
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
일반 설명
NLO material
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)