주요 문서
566853
Sigma-Aldrich
1-Isopropylpiperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
벌크 밀도
0.896 g/mL
SMILES string
CC(C)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)